Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12F2N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
306.27
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
Produkt 1271700 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fluconazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
FC1=CC(F)=C(C(CN2N=CN=C2)(O)CN3N=CN=C3)C=C1
InChI
1S/C13H12F2N6O/c14-10-1-2-11(12(15)3-10)13(22,4-20-8-16-6-18-20)5-21-9-17-7-19-21/h1-3,6-9,22H,4-5H2
InChI key
RFHAOTPXVQNOHP-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem/physiol Actions
Fluconazole is an antifungal agent. It is highly selective inhibitor of fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation. Fluconazole is a potent inhibitor of CYP2C9. Fluconazole interferes with fungal ergosterol synthesis and downregulates the metallothionein gene.
Fluconazole is an antifungal agent; highly selctive inhibitor of fungal cytochrome P-450 sterol C-14 α-demethyllation. Potent inhibitor of CYP2C9. Interferes with fungal ergosterol synthesis; downregulates metallothionein gene.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Flukonazol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Lact. - Repr. 1B
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?