Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 300 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 16 660,00 zł |
Informacje o tej pozycji
16 660,00 zł
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
fingolimod
form
powder
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
white
solubility
DMSO: soluble, ethyl acetate: soluble, water: soluble
application(s)
pharmaceutical
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
InChI key
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydawcy Farmakopei.
Application
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) - |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| agency USP | agency EP | agency traceable to Ph. Eur. Y0002055, traceable to USP 1270480 | agency - |
| color white | color - | color - | color white to beige |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorowodorek fingolimodu
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
target_organs
Immune system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
High-Performance Liquid Chromatography method ensures total chromatographic purity analysis of Fingolimod Hydrochloride, offering rapid accuracy.
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1270480-300MG | 04061838669773 |