Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
6320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
etodolac
form
solid
manufacturer/tradename
USP
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. Więcej informacji i wsparcia można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny USP Etodolac Peak Identification Mixture, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Other Notes
- Etodolac [CAS 41340-25-4]
- 1-Methyl Etodolac analog [CAS 109518-50-5]
- 8-Methyl Etodolac analog [CAS 41340-19-6]
- 8-Isopropyl Etodolac analog [CAS 57917-63-2]
- 8-Propyl Etodolac analog [CAS 57817-27-3]
- 7-Ethyltrypthanol [CAS 41340-36-7]
- 8-Desethyl Etodolac [CAS 41339-67-7]
- 1-Isopropyl Etodolac analog [CAS 849630-65-5]
- 1-Propyl Etodolac analog [CAS 57816-83-8]
- Etodolac dimer
- Decarboxyetodolac [CAS 115066-03-0]
- Etodolac Methyl ester [CAS 122188-02-7]
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form - | form - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| API family etodolac | API family darifenacin | API family methylnaltrexone | API family rocuronium |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1268892-15MG | 04065265966351 |