Przejdź do
1265559
USP
Etyloheksylotriazon Związek pokrewny B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
4-[(4,6-Bis[(4-{[(2-ethylhexyl)oxy]carbonyl}phenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl)amino]benzoic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H50N6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
710.86
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
pharmaceutical primary standard
API family
ethylhexyl triazone
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Ethylhexyl triazone Related Compound B Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1265559-20MG04061833829950