The solubility of this USP standard has not been determined. Various sources note that this material is soluble at 0.885 mg/mL in water. In addition, PBS at pH 3.2 and 0.01 M HCl are listed, with no concentration reported. Please see the links below to review additional information that may be helpful:
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.jced.0c00047#
https://go.drugbank.com/drugs/DB00402
https://patents.google.com/patent/EP1997482A1/en
Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17ClN6O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.81
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Produkt 1255850 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
pharmaceutical primary standard
API family
eszopiclone
manufacturer/tradename
USP
drug control
USDEA Schedule IV
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1cnc(cc1)N2[C@H](c4nccnc4C2=O)OC(=O)N3CCN(CC3)C
InChI
1S/C17H17ClN6O3/c1-22-6-8-23(9-7-22)17(26)27-16-14-13(19-4-5-20-14)15(25)24(16)12-3-2-11(18)10-21-12/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3/t16-/m0/s1
InChI key
GBBSUAFBMRNDJC-INIZCTEOSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Eszopiclone USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
- Eszopiclone Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Eszopiklon
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1255850-100MG | 04061838723635 |
-
Hi. What is the solubility of Eszopiclone in water and PBS?