Przejdź do
1242021
USP
Erytromycyna C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
3″-O-Demethylerythromycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H65NO13
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
719.90
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
7010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
erythromycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@@H]1[C@H]([C@@H](O[C@@H](C1)C)O[C@@H]2[C@H]([C@@H]([C@H](C(=O)O[C@@H]([C@]([C@@H]([C@H](C(=O)[C@@H](C[C@]2(O)C)C)C)O)(O)C)CC)C)O[C@@H]3O[C@H]([C@@H]([C@@](C3)(O)C)O)C)C)O)(C)C
InChI
1S/C36H65NO13/c1-13-24-36(10,45)29(40)19(4)26(38)17(2)15-35(9,44)31(50-33-27(39)23(37(11)12)14-18(3)46-33)20(5)28(21(6)32(42)48-24)49-25-16-34(8,43)30(41)22(7)47-25/h17-25,27-31,33,39-41,43-45H,13-16H2,1-12H3/t17-,18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25+,27-,28+,29-,30+,31-,33+,34-,35-,36-/m1/s1
InChI key
MWFRKHPRXPSWNT-QNPWSHAKSA-N
Application
Erytromycyna jest antybiotykiem wytwarzanym przez wzrost niektórych szczepów Streptomyces erythreus. Produkt ten składa się głównie z erytromycyny A z niewielkimi ilościami erytromycyny B i C i jest zalecany do stężenia 100 mg/L. Stężenia od 50 do 200 mg/l również okazały się skuteczne w kontrolowaniu wzrostu bakterii. Erytromycyna była stosowana jako agonista receptora motyliny, do blokowania wydzielania glikokoniugatów oddechowych w ludzkich drogach oddechowych in vitro oraz do selekcji plazmidowych i rekombinowanych szczepów Lactococcus lactis MG1363.
Biochem/physiol Actions
Sposób działania: Erytromycyna działa poprzez hamowanie wydłużania na etapie transpeptydacji, w szczególności translokacji aminoacylu z miejsca A do miejsca P.
Spektrum przeciwbakteryjne: Ten produkt działa zarówno przeciwko bakteriom Gram-ujemnym, jak i Gram-dodatnim.
Preparation Note
Ten produkt jest rozpuszczalny w wodzie w stężeniu 2 mg / ml, a 0,067% roztwór w wodzie daje pH 8,0-10,5. Jest również rozpuszczalny w etanolu w stężeniu 50 mg / ml, dając klarowny, bezbarwny do słabo żółtego roztwór. Jest swobodnie rozpuszczalny w alkoholu, acetonie, chloroformie, acetonitrylu i octanie etylu, ale tworzy sole z kwasami. Wszystkie roztwory należy chronić przed światłem.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Legal Information
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Disclaimer
Ten produkt jest stabilny w roztworze w temperaturze 37°C przez 3 dni. Roztwory podstawowe należy przechowywać w temperaturze 2-8°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1242032E13200001134380
vibrant-m
E1320000
Erythromycin C
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
erythromycin
API family
erythromycin
API family
erythromycin
API family
clarithromycin
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Erytromycyna C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Tadeusz Korzybski, Zuzanna Kowszyk-Gindifer, Wlodzimierz Kurylowicz;
Antibiotics: origin, nature, and properties, 182-182 (2013)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1242021-50MG04061833850091