Przejdź do
1238501
USP
Eptifibatide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
N6-amidyno-N2-(3-merkaptopropionylo)-L-lizyloglicylo-L-α-aspartylo-L-tryptofilo-L-prolylo-L-cysteinamid, cykliczny(1-6)-disiarczek
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
eptifibatide
form
solid
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Peptide family: Eptifibatide
A glycoprotein IIb/IIIa inhibitor used in preventing platelet aggregation.
The USP biologics peptides category encompasses a diverse range of therapeutic peptides that are essential in managing various medical conditions. These peptides, typically consisting of amino acid sequences of 40 residues or less, are critical for the development of high-quality medicines. The USP provides comprehensive standards, reference materials, and analytical procedures to ensure the identity, quality, purity, and consistency of peptide therapeutics throughout their lifecycle.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny Eptifibatide USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią USP Biologics Program.
Sales restrictions may apply
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
123849812385231238512
USP
USP
1238501
Eptifibatide
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
agency
certified by the USP
agency
certified by the USP
agency
-
agency
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)