Przejdź do
1235864
USP
Enoksaparyna sodowa Kalibrator masy cząsteczkowej B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Heparin sodium
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
grade
pharmaceutical primary standard
API family
enoxaparin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
General description
Enoksaparyna sodowa jest solą sodową zdepolimeryzowanej heparyny. Otrzymuje się ją poprzez alkaliczną depolimeryzację estru benzylowego heparyny. Enoksaparyna sodowa składa się ze złożonego zestawu oligosacharydów, które nie zostały jeszcze w pełni scharakteryzowane. Większość składników ma strukturę uronianu 4-enopiranozy na nieredukującym końcu łańcucha. Wzorzec referencyjny B kalibratora masy cząsteczkowej enoksaparyny sodowej jest dostarczany w postaci określonej w Farmakopei. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karta charakterystyki substancji niebezpiecznej (MSDS) i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i wsparcia należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Application
Enoxaparin Sodium Molecular Weight Calibrant B USP - wzorzec odniesienia do stosowania w określonych testach i badaniach jakości. Używany również do wykreślania krzywych kalibracyjnych podczas określania rozkładu masy cząsteczkowej i średniej masy cząsteczkowej enoksaparyny sodowej przy użyciu chromatografii wykluczania (SEC).
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
Sales restrictions may apply.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Enoxaparin Sodium
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 48(3), 1623-1623 (2020)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1235864-6.0MG04061833829639