Przejdź do
1202005
USP
Mesylan dihydroergotaminy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dihydroergotamine methanesulfonate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H37N5O5 · CH4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
679.78
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
dihydroergotamine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CS(O)(=O)=O.[H][C@@]12Cc3c[nH]c4cccc(C1C[C@H](CN2C)C(=O)N[C@]5(C)O[C@]6(O)N([C@@H](Cc7ccccc7)C(=O)N8CCC[C@@]68[H])C5=O)c34
InChI
1S/C33H37N5O5.CH4O3S/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32;1-5(2,3)4/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39);1H3,(H,2,3,4)/t21-,23?,25-,26+,27+,32-,33+;/m1./s1
InChI key
ADYPXRFPBQGGAH-WVVAGBSPSA-N
Application
Wzorzec referencyjny USP mesylanu dihydroergotaminy, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Biochem/physiol Actions
Agonist at vascular serotonin receptors; partial agonist at α-adrenergic and dopamine D2 receptors; vasoconstrictor.
Vascular serotonin receptor agonist; vasoconstrictor.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0000831D19500001440003
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
API family
dihydroergotamine
API family
dihydroergotamine
API family
dihydroergotamine
API family
methysergide
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mesylan dihydroergotaminy
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S B Shrewsbury et al.
British journal of pharmacology, 154(6), 1254-1265 (2008-05-27)
The effects of intrapulmonary artery (i.p.a.) administration of dihydroergotamine mesylate (DHE) were evaluated. Conscious beagle dogs (n=4) were given DHE via the i.p.a. or i.v. route as two 0.014 mg kg(-1) doses and a 0.14 mg kg(-1) dose given 60
Xiaoyan Chen et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 768(2), 267-275 (2002-03-13)
A sensitive and specific procedure for the simultaneous determination of dihydroergotamine (DHE) and its 8'-hydroxylated metabolite (8'-OH-DHE) in human plasma was developed and validated. The analytes were extracted from plasma samples by liquid-liquid extraction, separated through a Zorbax C18 column
Drugs in R&D, 4(6), 376-377 (2003-10-31)
MT 300 is an injectable formulation of dihydroergotamine mesylate (DHE; a serotonin 5-HT1 receptor agonist) that is being developed by POZEN for the acute treatment of migraine. POZEN intends to present MT 300 as a prefilled syringe that can be
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1202005-250MG04061838712905