Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1910,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1910,00 zł
biological source
synthetic
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor pressure
<0.0000001 kPa ( 25 °C)
API family
desoximetasone
form
powder
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
storage condition
protect from light
color
white
solubility
acetone: freely soluble, alcohol: freely soluble, benzene: slightly soluble, chloroform: freely soluble, ether: slightly soluble, water: insoluble
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
[H][C@@]12C[C@@H](C)[C@H](C(=O)CO)[C@@]1(C)C[C@H](O)[C@@]3(F)[C@@]2([H])CCC4=CC(=O)C=C[C@]34C
InChI
1S/C22H29FO4/c1-12-8-16-15-5-4-13-9-14(25)6-7-21(13,3)22(15,23)18(27)10-20(16,2)19(12)17(26)11-24/h6-7,9,12,15-16,18-19,24,27H,4-5,8,10-11H2,1-3H3/t12-,15+,16+,18+,19-,20+,21+,22+/m1/s1
InChI key
VWVSBHGCDBMOOT-IIEHVVJPSA-N
Gene Information
human ... NR3C1(2908)
General description
Application
- Desoximetasone Cream
- Desoximetasone Gel
- Desoximetasone Ointment
- Dexamethasone
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| packaging pkg of 200 mg | packaging pkg of 125 mg | packaging pkg of 10 mg | packaging - |
| color white | color white | color - | color - |
| API family desoximetasone | API family dexamethasone | API family dexamethasone | API family dexamethasone |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?