Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H7ClO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.59
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
5230,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócAPI family
moclobemide, debine, decitabine
packaging
pkg of 25 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
room temp
SMILES string
Clc1ccc(cc1)C(=O)OC
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5H,1H3
InChI key
LXNFVVDCCWUUKC-UHFFFAOYSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Wzorzec referencyjny Debine Related Compound D USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| packaging pkg of 25 mg | packaging - | packaging pkg of 25 mg | packaging pkg of 50 mg |
| API family moclobemide, debine, decitabine | API family bendamustine | API family decitabine | API family roflumilast |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1165248-25MG | 04065266758832 |