Przejdź do
1163253
USP
Dapagliflozyna propanodiol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Dapagliflozin propanediol monohydrate, (1S)-1,5-Anhydro-1-C-[4-chloro-3-[(4-ethoxyphenyl)methyl]phenyl]-D-glucitol (S)-propane-1,2-diol (1:1) monohydrate, (2S,3R,4R,5S,6R)-2-(3-(4-Ethoxybenzyl)-4-chlorophenyl)-6-hydroxymethyl-tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol propanediol monohydrate, BMS 512148 propanediol hydrate, BMS-512148 propanediol hydrate, Dapagliflozin (S)-propylene glycol monohydrate, Dapagliflozin propanediol hydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5000,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H25ClO6·C3H8O2·H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
502.98
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
5000,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
dapagliflozin
packaging
pkg of 100 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(cc(cc1)[C@@H]3O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3O)O)O)CO)Cc2ccc(cc2)OCC.O[C@H](CO)C.O
InChI
1S/C21H25ClO6.C3H8O2.H2O/c1-2-27-15-6-3-12(4-7-15)9-14-10-13(5-8-16(14)22)21-20(26)19(25)18(24)17(11-23)28-21;1-3(5)2-4;/h3-8,10,17-21,23-26H,2,9,11H2,1H3;3-5H,2H2,1H3;1H2/t17-,18-,19+,20-,21+;3-;/m10./s1
InChI key
GOADIQFWSVMMRJ-UPGAGZFNSA-N
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Wzorzec referencyjny dapagliflozyny propanodiolu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Biochem/physiol Actions
Dapagliflozin (BMS-512148) is an orally active, potent and selective renal sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2; SLC5A2) inhibitor (human/rat SGLT2 IC50 = 1.1/3 nM vs. human/rat SGLT1 IC50 = 1.39/0.6 μM; R-methyl-D-glucopyranoside (AMG) uptake assay with respective CHO transfectants). Dapagliflozin reduces blood glucose levels (by 55% in streptozotocin (STZ)-induced hyperglycemic rats 5 hrs post 0.1 mg/kg p.o.) by preventing the renal glucose reabsorption process and promoting glucose excretion in urine with good pharmacokinetic properties and oral availability (84% in rats and 83% in dogs, respectively, post 1 mg/kg and 6.6 mg/kg p.o.) in vivo.
Orally active, potent and selective renal sodium-dependent glucose cotransporter 2 (SGLT2; SLC5A2) inhibitor with blood sugar-lowering efficacy in vivo.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
11632641600201SML2758
USP
USP
1600201
Regorafenib
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
API family
dapagliflozin
API family
dapagliflozin
API family
regorafenib
API family
-
packaging
pkg of 100 mg
packaging
pkg of 15 mg
packaging
-
packaging
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
15-25°C
storage temp.
−20°C
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1163253-100MG04065267786254
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?