Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
200 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1620,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
clotrimazole
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
Clc1ccccc1C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H17ClN2/c23-21-14-8-7-13-20(21)22(25-16-15-24-17-25,18-9-3-1-4-10-18)19-11-5-2-6-12-19/h1-17H
InChI key
VNFPBHJOKIVQEB-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Clotrimazole and Betamethasone Dipropionate Cream
- Clotrimazole Cream
- Clotrimazole Lotion
- Clotrimazole Lozenges
- Clotrimazole Topical Solution
- Clotrimazole Vaginal Inserts
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename BP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename EDQM |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family clotrimazole | API family clotrimazole | API family clotrimazole | API family clotrimazole |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Clotrimazole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?