Przejdź do
1121038
USP
8-Chlorotheophylline
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
8-Chloro-1,3-dimethyl-2,6(1H,3H)-purinedione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2590,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H7ClN4O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
214.61
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
2590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
API family
theophylline
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
15-25°C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2nc(Cl)[nH]c2C1=O
InChI
1S/C7H7ClN4O2/c1-11-4-3(9-6(8)10-4)5(13)12(2)7(11)14/h1-2H3,(H,9,10)
InChI key
RYIGNEOBDRVTHA-UHFFFAOYSA-N
General description
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Application
8-Chlorotheophylline USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Dimenhydrinate
  • Dimenhydrinate Tablets
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
166761913491491138314
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
15-25°C
storage temp.
room temp
storage temp.
−20°C
storage temp.
room temp
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 25 mg
packaging
pkg of 30 mg
packaging
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
mp
290 °C (dec.) (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1121038-200MG04065266275544