Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1740,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
chlorogenic acid
manufacturer/tradename
USP
mp
210 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
InChI key
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
General description
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename PhytoLab | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade primary reference standard | grade - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - | application(s) - |
| format neat | format neat | format - | format - |
| mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 210 °C (dec.) (lit.) | mp 210 °C (dec.) (lit.) |
| API family chlorogenic acid | API family chlorogenic acid | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorogenic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?