Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6320,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6320,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
indomethacin
manufacturer/tradename
USP
mp
238-241 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H5ClO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
InChI key
XRHGYUZYPHTUJZ-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Również do stosowania z monografiami USP, takimi jak:
- Indometacyna
- Indometacyna Kapsułki
- Indometacyna sodowa
- Indometacyna do wstrzykiwań
- Indometacyna zawiesina doustna
- Indometacyna Czopki
- Indometacyna Kapsułki o przedłużonym uwalnianiu
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| mp 238-241 °C (lit.) | mp 161-163 °C (lit.) | mp - | mp - |
| API family indomethacin | API family indomethacin | API family acetaminophen, paracetamol | API family celecoxib |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny indometacyny B
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
460.4 °F - closed cup
flash_point_c
238 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1112423-25MG | 04061833842324 |