Przejdź do
1102408
USP
Cephapirin benzathine
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1890,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C34H34N6O12S4 · C16H20N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1087.27
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
1890,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
cephapirin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
S6[C@H]7N(C(=C(C6)COC(=O)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]7NC(=O)CSc8ccncc8.S3[C@H]4N(C(=C(C3)COC(=O)C)C(=O)O)C(=O)[C@H]4NC(=O)CSc5ccncc5.N(CCNCc2ccccc2)Cc1ccccc1
InChI
1S/2C17H17N3O6S2.C16H20N2/c2*1-9(21)26-6-10-7-28-16-13(15(23)20(16)14(10)17(24)25)19-12(22)8-27-11-2-4-18-5-3-11;1-3-7-15(8-4-1)13-17-11-12-18-14-16-9-5-2-6-10-16/h2*2-5,13,16H,6-8H2,1H3,(H,19,22)(H,24,25);1-10,17-18H,11-14H2/t2*13-,16-;/m11./s1
InChI key
JAHKOXGROZNHHG-RACYMRPCSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Cephapirin benzathine USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Cephapirin Benzathine Intramammary Infusion
Analysis Note
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B050000011025001102000
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
cephapirin
API family
penicillin & derivatives
API family
cephapirin
API family
cephalothin
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1102408-100MG04061833841761