Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
3 x 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1780,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
castor oil
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.478 (lit.)
bp
313 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
SMILES string
O(C(COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC)C(=O)CCCCCCC\C=C/CC(O)CCCCCC
InChI
1S/C57H104O9/c1-4-7-10-31-40-51(58)43-34-25-19-13-16-22-28-37-46-55(61)64-49-54(66-57(63)48-39-30-24-18-15-21-27-36-45-53(60)42-33-12-9-6-3)50-65-56(62)47-38-29-23-17-14-20-26-35-44-52(59)41-32-11-8-5-2/h25-27,34-36,51-54,58-60H,4-24,28-33,37-50H2,1-3H3/b
InChI key
ZEMPKEQAKRGZGQ-AAKVHIHISA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) - | application(s) - |
| bp 313 °C (lit.) | bp 313 °C (lit.) | bp 313 °C (lit.) | bp 313 °C (lit.) |
| API family castor oil | API family castor oil | API family - | API family - |
| refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) | refractive index n20/D 1.478 (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Castor oil
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?