Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8170,00 zł |
Informacje o tej pozycji
8170,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
capecitabine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
Fc1c[n]([c](nc1N)=O)[C@@H]2O[C@@H]([C@H]([C@H]2O)O)C
InChI
1S/C9H12FN3O4/c1-3-5(14)6(15)8(17-3)13-2-4(10)7(11)12-9(13)16/h2-3,5-6,8,14-15H,1H3,(H2,11,12,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
InChI key
YSNABXSEHNLERR-ZIYNGMLESA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Kapecytabina
- Kapecytabina Tabletki
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| storage temp. −20°C | storage temp. -10 to -25°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| API family capecitabine | API family capecitabine | API family capecitabine | API family capecitabine |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny kapecytabiny A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1090717-15MG | 04061835345953 |