Przejdź do
1086979
USP
Cytrynian wapniowo-magnezowy
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Calcium magnesium citrate pentahydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4290,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10Ca2MgO14·5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
572.74
MDL number:
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
4290,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
API family
magnesium citrate
packaging
pkg of 200 mg
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-30°C
General description
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Application
Wzorzec referencyjny cytrynianu wapniowo-magnezowego USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
137425911335911374281
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
room temp
storage temp.
-
packaging
pkg of 200 mg
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 500 mg
packaging
pkg of 500 mg
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
API family
magnesium citrate
API family
magnesium citrate
API family
-
API family
magnesium oxide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1086979-200MG04065266171471