Przejdź do
1084292
USP
Przydatność systemu wyliczania komórek CD34+
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3810,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
3810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
form
lyophilized
manufacturer/tradename
USP
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
format
neat
storage temp.
−20°C
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która wydała niniejszy produkt.
Aby uzyskać więcej informacji i pomocy, należy odwiedzić stronę internetową wydającej Farmakopei.
Wzorzec referencyjny USP CD34+ Cell Enumeration System Suitability obejmuje utrwalone i liofilizowane ludzkie leukocyty, erytrocyty i komórki CD34+ pochodzące z mobilizowanej krwi obwodowej pobranej metodą aferezy od dawcy zmobilizowanego G-CSF.
The CD34+ Cell Enumeration System Suitability standard is designed for assessing the performance of analytical systems used in the enumeration of CD34+ hematopoietic stem and progenitor cells. This USP reference standard ensures accuracy and reproducibility in flow cytometry-based assays, which are crucial for evaluating stem cell doses in transplantation and cell therapy. It provides a consistent benchmark for laboratory systems, validating system suitability and operator performance in cell enumeration workflows.
The United States Pharmacopeia (USP) provides quality standards for biologics to ensure their safety, efficacy, and quality throughout the manufacturing process. These standards assist manufacturers in adhering to regulatory requirements and help safeguard public health by reducing risks associated with biologics.
Application
Wzorzec referencyjny przydatności systemu wyliczania komórek CD34+ przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach.
Stosowany również do przygotowania roztworu wzorcowego przydatności systemu podczas wyliczania komórek cd34+ metodą cytometrii przepływowej.
Dodatkowo służy do oceny odczynników i zapewnia prawidłowe bramkowanie podczas akwizycji i analizy danych, wykrywania i kwantyfikacji HSC CD34+.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Ten produkt jest częścią programu USP Biologics.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Ph
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including MSDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia. The USP CD34+ Cell Enumeration System Suitability Reference Standard comprises fixed and lyophilized human leukocytes, erythrocytes, and CD34+ cells derived from mobilized peripheral blood collected by apheresis of a G-CSF mobilized donor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
171750416095901000500
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
form
lyophilized
form
-
form
-
form
-
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
{?127? Flow cytometric enumeration of cd34+ cells}
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 41(5), 6560-6560 (2017)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1084292-1EA04061834094746