Przejdź do
1065210
USP
Chlorek berberyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Berberine chloride form, Natural Yellow 18
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2840,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H18ClNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
371.81
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
Colour Index Number:
75160
Beilstein/REAXYS Number:
3836585
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
berberine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Barwienie fluorescencyjne heparyny w komórkach tucznych
Wzorzec referencyjny chlorku berberyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Coptis Species Rhizome
  • Suchy ekstrakt z kłącza gatunku Coptis
  • Kłącze gatunku Coptis w proszku
  • Goldenseal
  • Łodyga berberysu indyjskiego
  • Suchy ekstrakt z łodygi berberysu indyjskiego
  • Sproszkowana łodyga berberysu indyjskiego
Biochem/physiol Actions
Alkaloid o słabych właściwościach antybiotycznych. Substrat dla pomp wyrzutowych MDR. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa berberyny jest wzmacniana przez inhibitor MDR 5´-metoksyhydnokarpinę (5´-MHC). Berberyna zwiększa ekspresję Pgp w komórkach wątrobiaka. Leczenie berberyną potencjalnie skutkuje zmniejszoną akumulacją leków chemioterapeutycznych.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001149BP1108PHR1502
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
berberine
API family
berberine
API family
berberine
API family
berberine
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Chlorek berberyny
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1065210-50MG04061838674159