Przejdź do
1046067
USP
Tożsamość azytromycyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Azithromycin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
75 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5640,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H72N2O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
748.98
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
5640,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
azithromycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC[C@H]1OC(=O)[C@H](C)[C@@H](O[C@H]2C[C@@](C)(OC)[C@@H](O)[C@H](C)O2)[C@H](C)[C@@H](O[C@@H]3O[C@H](C)C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)[C@](C)(O)C[C@@H](C)CN(C)[C@H](C)[C@@H](O)[C@]1(C)O
InChI
1S/C38H72N2O12/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)40(13)19-20(2)17-36(8,45)33(52-35-29(41)26(39(11)12)16-21(3)48-35)22(4)30(23(5)34(44)50-27)51-28-18-37(9,47-14)32(43)25(7)49-28/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
InChI key
MQTOSJVFKKJCRP-BICOPXKESA-N
General description
Azytromycyna jest podklasą makrolidów składającą się z 15-członowego makrocyklicznego pierścienia laktonowego, do którego przyłączone są ugrupowania cukrowe.
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej. W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Został on użyty jako wzorzec kalibracyjny w stężeniach 3,90, 5,85, 7,80, 9,75 i 11,70 mg / ml podczas analizy HPLC w celu oznaczenia azytromycyny w tabletkach i kapsułkach.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10460561045600Y0000637
Azithromycin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1046056
Azithromycin
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
azithromycin
API family
azithromycin
API family
azithromycin
API family
azithromycin
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of a micellar liquid chromatographic method with UV detection for determination of azithromycin in tablets and capsules.
Kulikov, A. U., and A. G. Verushkin.
Chromatographia, 60.1-2, 33-38 (2004)
Aspects of degradation kinetics of azithromycin in aqueous solution.
Zhang, Yu, et al.
Chromatographia, 70.1-2, 67-73 (2009)
Katharina Krenn et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 149(4), 1194-1202 (2015-01-18)
Azithromycin has become a standard of care in therapy of bronchiolitis obliterans following lung transplantation. Matrix metalloprotease-9 broncho-alveolar lavage levels increase in airway neutrophilia and bronchiolitis obliterans. Interleukin-17 may play a role in lung allograft rejection, and interleukin-12 is downregulated
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1046067-75MG04061833849187