Przejdź do
1044470
USP
Związek pokrewny atomoksetyny A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
α-[2-(Methylamino)ethyl]benzyl alcohol, 3-(Methylamino)-1-phenylpropan-1-ol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5870,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH2CH2NHCH3)OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
5870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
atomoxetine
manufacturer/tradename
USP
mp
59-64 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CNCCC(O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H15NO/c1-11-8-7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6,10-12H,7-8H2,1H3
InChI key
XXSDCGNHLFVSET-UHFFFAOYSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Atomoxetine Related Compound Wzorzec referencyjny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak chlorowodorek atomoksetyny.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR3460PHR28401044488
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
format
-
format
-
format
neat
API family
atomoxetine
API family
-
API family
atomoxetine
API family
atomoxetine
mp
59-64 °C (lit.)
mp
-
mp
59-64 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny atomoksetyny A
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1044470-10MG04061833840443