Przejdź do
1043750
USP
Aspartam Acesulfam
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Acesulfame aspartame salt
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H23N3O9S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
457.45
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
acesulfame
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[S]2(=O)(=O)NC(=O)C=C(O2)C.N([C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)OC)C(=O)[C@@H](N)CC(=O)O
InChI
1S/C14H18N2O5.C4H5NO4S/c1-21-14(20)11(7-9-5-3-2-4-6-9)16-13(19)10(15)8-12(17)18;1-3-2-4(6)5-10(7,8)9-3/h2-6,10-11H,7-8,15H2,1H3,(H,16,19)(H,17,18);2H,1H3,(H,5,6)/t10-,11-;/m0./s1
InChI key
KVHQNWGLVVERFR-ACMTZBLWSA-N
General description
Niniejszy produkt jest dostarczany i specyfikowany zgodnie z Farmakopeą wydającą. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei wydającej.
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Wzorzec referencyjny Aspartame Acesulfame USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR241910437061043728
Aspartame United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1043706
Aspartame
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
API family
acesulfame
API family
acesulfame
API family
aspartame
API family
aspartame
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)