Przejdź do
1034002
USP
Amprolium
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Amprolium hydrochloride, 1-([4-Amino-2-propyl-5-pyrimidinyl]methyl)-2-methylpyridinium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
200 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C14H19N4Cl · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
315.24
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4118699
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amprolium
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
[Cl-].Cl[H].CCCc1ncc(C[n+]2ccccc2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4.2ClH/c1-3-6-13-16-9-12(14(15)17-13)10-18-8-5-4-7-11(18)2;;/h4-5,7-9H,3,6,10H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
InChI key
PJBQYZZKGNOKNJ-UHFFFAOYSA-M
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny Amprolium USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach określonych w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Amprolium roztwór doustny
  • Amprolium rozpuszczalny proszek
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
10129171643260Y0002192
Amprolium United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1034002
Amprolium
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
API family
amprolium
API family
alfuzosin
API family
tamsulosin
API family
amprolium
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Amprolium
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1034002-200MG04061833859186