Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amino methacrylate copolymer, basic butylated methacrylate copolymer, copolymers
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N(CCOC(=O)C(=C)C)(C)C.O(CCCC)C(=O)C(=C)C.O(C)C(=O)C(=C)C
InChI
1S/C8H15NO2.C8H14O2.C5H8O2/c1-7(2)8(10)11-6-5-9(3)4;1-4-5-6-10-8(9)7(2)3;1-4(2)5(6)7-3/h1,5-6H2,2-4H3;2,4-6H2,1,3H3;1H2,2-3H3
InChI key
NEDGUIRITORSKL-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename EDQM | manufacturer/tradename USP |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| API family amino methacrylate copolymer, basic butylated methacrylate copolymer, copolymers | API family copolymers, butylated methacrylate copolymer | API family amino methacrylate copolymer, basic butylated methacrylate copolymer, copolymers | API family amlodipine |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
flash_point_f
>482.0 °F
flash_point_c
> 250 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?