Przejdź do
1019494
USP
Siarczan amikacyny
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Amikacin disulfate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H43N5O13 · 2H2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
781.76
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
6172633
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
amikacin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
−20°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.OS(O)(=O)=O.NCC[C@H](O)C(=O)N[C@@H]1C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]2O[C@H](CN)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@H](O)[C@H]1O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](N)[C@H]3O
InChI
1S/C22H43N5O13.2H2O4S/c23-2-1-8(29)20(36)27-7-3-6(25)18(39-22-16(34)15(33)13(31)9(4-24)37-22)17(35)19(7)40-21-14(32)11(26)12(30)10(5-28)38-21;2*1-5(2,3)4/h6-19,21-22,28-35H,1-5,23-26H2,(H,27,36);2*(H2,1,2,3,4)/t6-,7+,8-,9+,10+,11-,12+,13+,14+,15-,16+,17-,18+,19-,21+,22+;;/m0../s1
InChI key
FXKSEJFHKVNEFI-GCZBSULCSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny siarczanu amikacyny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A0365900BP853PHR1860
Amikacin sulfate British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP853
Amikacin sulfate
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
EDQM
manufacturer/tradename
BP
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
application(s)
pharmaceutical
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
API family
amikacin
API family
amikacin
API family
amikacin
API family
amikacin
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Siarczan amikacyny
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Repr. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Marta Dudek et al.
Biochimie, 102, 188-202 (2014-04-29)
Amikacin is a 2-deoxystreptamine aminoglycoside antibiotic possessing a unique l-HABA (l-(-)-γ-amino-α-hydroxybutyric acid) group and applied in the treatment of hospital-acquired infections. Amikacin influences bacterial translation by binding to the decoding region of the small ribosomal subunit that overlaps with the
Maria V Papadopoulou et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 58(11), 6828-6836 (2014-09-04)
Twenty-three 3-nitrotriazole-based and 2-nitroimidazole-based amides and sulfonamides were screened for antitubercular (anti-TB) activity in aerobic Mycobacterium tuberculosis H37Rv by using the BacTiter-Glo (BTG) microbial cell viability assay. In general, 3-nitrotriazole-based sulfonamides demonstrated anti-TB activity, whereas 3-nitrotriazole-based amides and 2-nitroimidazole-based amides
Sasha J Rose et al.
PloS one, 9(9), e108703-e108703 (2014-09-30)
Pulmonary infections caused by nontuberculous mycobacteria (NTM) are an increasing problem in individuals with chronic lung conditions and current therapies are lacking. We investigated the activity of liposomal amikacin for inhalation (LAI) against NTM in vitro as well as in
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1019494-100MG04061838668677