Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
20 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3520,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
almotriptan
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=O)(=O)(N3CCCC3)Cc1cc2c([n](cc2CCN(C)C)CO)cc1
InChI
1S/C18H27N3O3S/c1-19(2)10-7-16-12-20(14-22)18-6-5-15(11-17(16)18)13-25(23,24)21-8-3-4-9-21/h5-6,11-12,22H,3-4,7-10,13-14H2,1-2H3
InChI key
KOCKDRPYMWRIJL-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| API family almotriptan | API family - | API family almotriptan | API family almotriptan |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Almotryptan Związek pokrewny A
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
STOT RE 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?