Przejdź do
1012495
USP
beta-alanina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
β-Alanine, β-Ala, 3-Aminopropionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2CH2CH2COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.09
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
906793
2650,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
beta-alanine
manufacturer/tradename
USP
mp
202 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
NCCC(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c4-2-1-3(5)6/h1-2,4H2,(H,5,6)
InChI key
UCMIRNVEIXFBKS-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Wzorzec referencyjny beta-alaniny USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografią USP, taką jak Pamidronate Disodium for Injection.
Biochem/physiol Actions
Endogenny β-aminokwas, który jest nieselektywnym agonistą receptorów glicynowych i ligandem dla sierocego receptora sprzężonego z białkiem G, TGR7 (MrgD). β-Alanina jest składnikiem kwasu pantotenowego.
β-Alanina, β-aminokwas, jest składnikiem kwasu pantotenowego i aminokwasem ograniczającym szybkość biosyntezy histydynylowych przeciwutleniających dipeptydów karnozyny i anseryny. Endogenny β-aminokwas, który jest nieselektywnym agonistą receptorów glicynowych i ligandem dla sierocego receptora sprzężonego z białkiem G, TGR7 (MrgD). Strumień β-alaniny odgrywa rolę cytoprotekcyjną, wspierając stabilność osmotyczną organizmów morskich, przedimplantacyjnych zarodków myszy i komórek ssaków narażonych na stres hipoksyjny.
Analysis Note
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Other Notes
Sales restrictions may apply.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR13491.0100805160
beta-Alanine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012495
beta-Alanine
grade
pharmaceutical primary standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
-
grade
-
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
peptide synthesis
API family
beta-alanine
API family
beta-alanine
API family
-
API family
-
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
202 °C (dec.) (lit.)
mp
200 °C (decomposition)
mp
~200 °C (dec.), 202 °C (dec.) (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under beta-alanina
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
1012495-100MG04061838667199