Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 3 x 1.5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2040,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
vapor density
2 (vs air)
vapor pressure
184 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
expl. lim.
13.2 %
manufacturer/tradename
USP
availability
not available in (Sales restrictions may apply)
refractive index
n20/D 1.359 (lit.)
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
InChI key
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Also used to prepare standard and system suitability solutions for the assay, and impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
- Acetone
- Methyl Alcohol
- Doxorubicin Hydrochloride
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade - | grade ACS reagent |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) liquid formulation | application(s) environmental |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.359 (lit.) | refractive index n20/D 1.359 (lit.) | refractive index n20/D 1.359 (lit.) | refractive index n20/D 1.359 (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1006801-3X1.5ML | 04065271208742 |
| 1006801-3AMP | 04061838663979 |