Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 15 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5530,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5530,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
API family
acamprosate
manufacturer/tradename
USP
mp
293 °C (dec.) (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NCCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C3H9NO3S/c4-2-1-3-8(5,6)7/h1-4H2,(H,5,6,7)
InChI key
SNKZJIOFVMKAOJ-UHFFFAOYSA-N
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade pharmaceutical primary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| API family acamprosate | API family acamprosate | API family acamprosate | API family bumetanide |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek pokrewny akamprozatu A
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1000565-15MG | 04061833838914 |