Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
analytical standard
packaging
ampule of 250 mg
manufacturer/tradename
Chem Service, Inc. PS-609
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CNC(=O)\C=C(/C)OP(=O)(OC)OC
InChI
1S/C7H14NO5P/c1-6(5-7(9)8-2)13-14(10,11-3)12-4/h5H,1-4H3,(H,8,9)/b6-5+
InChI key
KRTSDMXIXPKRQR-AATRIKPKSA-N
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Muta. 2
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?