Przejdź do
96892
1,4-Butanediol diglycidyl ether
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.25
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
115238
MDL number:
Produkt 96892 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
vapor pressure
~10 mmHg ( 20 °C)
assay
≥97.0% (GC)
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.453 (lit.)
bp
266 °C (lit.)
density
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C(CCOCC1CO1)COCC2CO2
InChI
1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2
InChI key
SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)