Przejdź do
96008
Cyclohexyl methacrylate
Synonim(y):
Methacrylic acid cyclohexyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
303,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=C(CH3)COOC6H11
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.23
NACRES:
NA.21
UNSPSC Code:
12162002
Beilstein/REAXYS Number:
2045235
MDL number:
303,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
contains
10-80 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor as stabilizer
technique(s)
HPLC: suitable
refractive index
n20/D 1.458 (lit.)
bp
68-70 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.964 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
storage temp.
2-30°C
SMILES string
CC(=C)C(=O)OC1CCCCC1
InChI
1S/C10H16O2/c1-8(2)10(11)12-9-6-4-3-5-7-9/h9H,1,3-7H2,2H3
InChI key
OIWOHHBRDFKZNC-UHFFFAOYSA-N
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclohexyl methacrylate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
181.4 °F - closed cup
flash_point_c
83 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)