Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 5190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5190,00 zł
Nazwa produktu
TSKgel® NH2-100 HPLC Column, phase amine, L × I.D. 15 cm × 2 mm, 3 μm particle size
material
stainless steel hardware
agency
suitable for USP L8
product line
TSKgel®
manufacturer/tradename
Tosoh 21968
parameter
0-100% organic solvent, 0.2 mL/min standard flow rate, 10-50 °C temperature, 200 bar max. pressure
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 2 mm
matrix
silica particle platform
matrix active group
amine phase
particle size
3 μm
pore size
100 Å
operating pH
2.0-7.5
separation technique
anion exchange, hydrophilic interaction (HILIC), normal phase
General description
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| particle size 3 μm | particle size 3 μm | particle size 3 μm | particle size 10 μm |
| matrix active group amine phase | matrix active group amine phase | matrix active group amine phase | matrix active group carbamoyl phase |
| separation technique anion exchange, normal phase, hydrophilic interaction (HILIC) | separation technique anion exchange, hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique anion exchange, hydrophilic interaction (HILIC), normal phase | separation technique hydrophilic interaction (HILIC) |
| L × I.D. 15 cm × 2 mm | L × I.D. 5 cm × 2 mm | L × I.D. 5 cm × 4.6 mm | L × I.D. 30 cm × 21.5 mm |
| agency suitable for USP L8 | agency suitable for USP L8 | agency suitable for USP L8 | agency suitable for USP L68 |
| product line TSKgel® | product line TSKgel® | product line TSKgel® | product line TSKgel® |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 821968 | 04061833312605 |