Przejdź do
807474
TOYOPEARL® CM-650S Media luzem
phase carboxymethyl, bottle of 250 mL, 35 μm particle size
Synonim(y):
TOYOPEARL® CM-650 Bulk Media
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41115700
NACRES:
NB.21
Particle size:
35 μm
Matrix active group:
carboxymethyl phase
Matrix:
hydroxylated methacrylic polymer
7060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
TOYOPEARL®
form
slurry
feature
counter ion Na+
packaging
bottle of 250 mL
manufacturer/tradename
Tosoh 7474
parameter
3 bar max. pressure
technique(s)
LPLC: suitable
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix active group
carboxymethyl phase
particle size
35 μm
operating pH
2-13
capacity
40 g/L±10 adsorption capacity (lysozyme)
separation technique
cation exchange
General description
Żywica Toyopearl CM-650 to słaby wymieniacz kationowy do oczyszczania biomolekuł. Może być stosowana do wysokowydajnego wychwytywania, oczyszczania pośredniego i etapów procesu polerowania.
Features and Benefits
Oczyścić na miejscu za pomocą 0,5 M NaOH lub 0,1 M HCl.
Physical form
72% (v/v) zawiesina w 20% (v/v) etanolu
Wysyłany w 20% (v/v) etanolu.
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
819803814695807475
particle size
35 μm
particle size
35 μm
particle size
35 μm
particle size
65 μm
matrix active group
carboxymethyl phase
matrix active group
carboxymethyl phase
matrix active group
carboxymethyl phase
matrix active group
carboxymethyl phase
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
separation technique
cation exchange
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
hydroxylated methacrylic polymer
matrix
methacrylate
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
product line
TOYOPEARL®
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
LPLC: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under TOYOPEARL® CM-650S Media luzem
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
104.0 °F - closed cup
flash_point_c
40 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
80747404061833012369