Przejdź do
48713
2-Bromo-1-chloropropane solution
20,000 μg/mL in methanol, analytical standard
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C3H6BrCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.44
UNSPSC Code:
12352200
grade
analytical standard
agency
EPA 601,502.1,8021 (1987),8021A (1990)
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type internal
packaging
ampule of 1 mL
concentration
20,000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
InChI
1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
InChI key
PUJJZGFFAQHYEX-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Bromo-1-chloropropane solution may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in drinking water and in indoor and ambient air by various chromatography techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F
flash_point_c
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Determination of volatile organic compounds in indoor and ambient air of residences in Kuwait.
Bouhamra WS, et al.
Environment International, 23(2), 197-204 (1997)
Simultaneous determination of halogenated neutral and acidic disinfection by-products in drinking water by closed-loop stripping extraction and capillary gas chromatography.
Kampioti AA and Stephanou EG
Journal of Chromatography A, 857(1-2), 217-229 (1999)