Przejdź do
48611
Trichlorofluoromethane solution
200 μg/mL in methanol, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
23151816
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
packaging
ampule of 1 mL
concentration
200 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl3F/c2-1(3,4)5
InChI key
CYRMSUTZVYGINF-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T Kyrklund et al.
Scandinavian journal of work, environment & health, 14(2), 91-94 (1988-04-01)
Organic solvents are often present as mixtures in various industrial and house-hold products. The adverse effects arising from exposure to these solvents have often been generalized to concern the whole group of solvents. In an examination of the possibility that
Xiaoping Zhang et al.
Journal of hazardous materials, 186(2-3), 1816-1822 (2011-01-11)
Adsorption on carbon fixed-beds is considered as an inexpensive and highly effective way for controlling chlorofluorocarbons (CFCs) emissions. In the present work, a dynamic model under constant-pattern wave conditions has been developed to predict the breakthrough behavior of trichlorofluoromethane (CFC-11)
Yih-jin Tsai et al.
Journal of environmental sciences (China), 17(5), 838-841 (2005-11-30)
Compounds in the atmosphere contaminate samples of groundwater. An inexpensive and simple method for collecting groundwater samples is developed to prevent contamination when the background concentration of contaminants is high. This new design of groundwater sampling device involves a glass
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W208205-1KG04061837607073
W208213-100G-K04061837876042
W208213-SAMPLE-K04061837876073
814845010004022536695518
W208213-1KG-K04061837876059
W208205-SAMPLE04061837607103
W208205-4KG04061837607080
W208213-4KG-K04061837876066
814845002504022536695501