Przejdź do
48136
MISA Group 23 Chlorinated Hydrocarbon Mix
analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
571,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.24
571,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
agency
MISA (Canada) Group 23
CofA
current certificate can be downloaded
feature
standard type calibration
packaging
ampule of 1 mL
concentration
2000 μg/mL each component in dichloromethane
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
petroleum
format
multi-component solution
storage temp.
2-8°C
General description
MISA Group 23 Chlorinated Hydrocarbon Mix is an international and high-quality standard under MISA regulations, used as a reference standard for the routine monitoring of 11 chlorinated hydrocarbons, present in waste effluent samples.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
4813348948CRM48140
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
format
multi-component solution
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
300
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
certified reference material, TraceCERT®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
concentration
2000 μg/mL each component in dichloromethane
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
concentration
2000 μg/mL each component in methanol
concentration
2000 μg/mL in methanol
Analit
Opis
  • Hexachlorobenzene
  • Hexachloro-1,3-butadiene
  • Hexachlorocyclopentadiene
  • Hexachloroethane
  • Pentachlorobenzene
  • 1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
  • 1,2,3,5-Tetrachlorobenzene
  • 1,2,4,5-Tetrachlorobenzene
  • 1,2,3-Trichlorobenzene
  • 1,2,4-Trichlorobenzene
  • 2,4,5-Trichlorotoluene
Zobacz wszystko (11)
signalword
Danger
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-72-1 + 75-09-2 + 118-74-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)