Przejdź do
20032
ORBO 506 Aktywowany żel krzemionkowy (45/60) 300/150 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Synonim(y):
ORBO Activated Silica Gel Tube
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
47131900
material
W,W,W separators, silica gel
agency
NIOSH 2007
product line
ORBO
composition
Bed A, 300 mg , Bed B, 150 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO 506
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
8 mm × 75 mm
matrix
Activated silica gel
particle size
45-60 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
  • ORBO 506 Rurka do desorpcji rozpuszczalnika z aktywowanym żelem krzemionkowym (45/60) 300/150 mg jest przeznaczona do pobierania próbek gazów i oparów.
  • Zawiera dwa złoża tego samego selektywnego adsorbentu oddzielone watą szklaną lub pianką.
  • Dwuwarstwowa lub dwuwarstwowa konstrukcja rurki pozwala na wychwycenie przebicia próbki w mniejszym złożu zapasowym.
Legal Information
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Anne Ørbo et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 113(1-2), 139-149 (2009-01-14)
Patients with endometrial hyperplasia representing preliminary stages of endometrial cancer have shown to respond to therapy in 100% of the cases when treated with levonorgestrel-impregnated intrauterine device. Anti-proliferative effect has also been reported after application of an anti-progestin impregnated intrauterine
Anne Beate Vereide et al.
Gynecologic oncology, 97(3), 740-750 (2005-05-12)
The aim of the study was to investigate apoptosis as a growth regulatory mechanism of gestagen in endometrial precancers and to compare differences in the apoptotic cascade after high and low dose gestagen regimens. Pre- and post-treatment paraffin-embedded endometrial hyperplasia
A Orbo et al.
International journal of oncology, 5(3), 619-625 (1994-09-01)
About 50% of the cases with invasive carcinoma of the uterine cervix occurs before menopause. Cyclic changes of sex steroids may therefore interfere with the ratio between extracellular levels of cGMP and cAMP (cGMP(ex)/cAMP(ex)). This ratio has been proposed as
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2003204061834426059