Merck
Wszystkie zdjęcia(18)
Kluczowe dokumenty
ZRB1237
Sigma-Aldrich
Anti-HSP70 Antibody, clone 4E12 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Wybierz wielkość
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 μL
785,00 zł
4 X 25 μL
1620,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
785,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in HEK 293 cells
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
purified antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
4E12, monoclonal
recombinant monoclonal
linia produktu
ZooMAb® learn more
Formularz
lyophilized
masa cząsteczkowa
calculated mol wt ~70.05 kDa
observed mol wt ~66 kDa
reaktywność gatunkowa
human, monkey
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
bovine
opakowanie
antibody small pack of 25 μL
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
rozszerzona walidacja
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
metody
affinity binding assay: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
izotyp
IgG
numer dostępu UniProt
kategoria ekologicznej alternatywy
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad zielonej chemii. To przeciwciało nie zawiera konserwantów, jest produkowane bez szkody dla zwierząt i wyjątkowo stabilne, aby umożliwić wysyłkę i przechowywanie w razie potrzeby, a tym samym jest zgodne z "Zapobieganiem powstawaniu odpadów", "Projektowaniem bezpieczniejszych chemikaliów" i "Projektowaniem pod kątem efektywności energetycznej". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Przeciwciała ZooMAb reprezentują całkowicie nową generację rekombinowanych przeciwciał monoklonalnych.
Każde przeciwciało ZooMAb jest wytwarzane przy użyciu naszego zastrzeżonego rekombinowanego systemu ekspresji, oczyszczane do jednorodności i precyzyjnie dozowane w celu uzyskania solidnej i wysoce powtarzalnej spójności między partiami. Do użytku badaczy udostępniane są wyłącznie klony o najwyższej wydajności. Każde przeciwciało jest walidowane pod kątem wysokiej swoistości i powinowactwa w wielu zastosowaniach, w tym w najczęściej używanym zastosowaniu. Przeciwciała ZooMAb są niezawodnie dostępne i gotowe do wysyłki, gdy są potrzebne.
Specyficzność
Klon 4E12 to rekombinowane królicze przeciwciało monoklonalne 10889, które specyficznie wykrywa białko szoku cieplnego 70 kDa 1A. Jego celem jest epitop w obrębie 16 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 16 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiego białka szoku cieplnego 70 kDa.
Zastosowanie
Testy kontroli jakości
Oceniane metodą Western Blotting w lizacie komórek HeLa.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 tego przeciwciała wykryło HSP70 w lizacie komórek HeLa.
Testowane aplikacje
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii wykryło HSP70 w lizatach komórek MCF-7 i COS-7.
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło HSP70 w wycinkach tkanki ludzkiego pęcherza moczowego.
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:100 z reprezentatywnej partii wykryło HSP70 w komórkach HeLa, A431 i HepG2.
Affinity Binding Assay: Reprezentatywna partia tego przeciwciała wiązała peptydy HSP70 z KD wynoszącym 3,9 x 10-7 w teście wiązania powinowactwa.
Uwaga: Rzeczywiste optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego jako próbki, a warunki eksperymentalne mogą się różnić w zależności od użytkownika końcowego.
Anti-HSP70, klon 4E12 10889, nr kat. ZRB1237, jest rekombinowanym króliczym przeciwciałem monoklonalnym, które jest specyficznie ukierunkowane na HSP70 i jest testowane do stosowania w testach wiązania powinowactwa, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Opis wartości docelowych
Białko szoku cieplnego 70 kDa 1A (UniProt: P0DMV8; znane również jako białko szoku cieplnego 70 kDa 1, HSP70-1, HSP70.1) jest kodowane przez gen HSPA1A (znany również jako HSP72, HSPA1, HSX70) (Gene ID: 3303) u człowieka. Białko szoku cieplnego 70-kDa (HSP70) jest wysoce konserwatywnym, wszechobecnym białkiem, które działa jako chaperon molekularny i pomaga w fałdowaniu nowo zsyntetyzowanych lub zdenaturowanych białek oraz w aktywacji proteolizy nieprawidłowo sfałdowanych białek oraz tworzeniu i dysocjacji kompleksów białkowych. Odgrywa kluczową rolę w systemie kontroli jakości białek, zapewniając prawidłowe fałdowanie białek, ponowne fałdowanie nieprawidłowo sfałdowanych białek i kontrolując kierowanie białek do późniejszej degradacji. Osiąga się to poprzez cykle wiązania ATP, hydrolizy ATP i uwalniania ADP, w których pośredniczą ko-chaperony. HSP70 jest zlokalizowany w cytoplazmatycznych granulach mRNP zawierających nieulegające translacji mRNA. Jest acetylowany przy lizynie 77 przez NA110 w odpowiedzi na stres komórkowy, a następnie jest stopniowo deacetylowany przez HDAC4 na późniejszych etapach. Jego acetylacja zwiększa jego aktywność chaperonową i określa, czy będzie on działał jako chaperon do ponownego składania lub degradacji białek poprzez kontrolowanie jego wiązania z ko-chaperonami HOPX i STUB1. Wykazano, że forma acetylowana i nieacetylowana wiążą się odpowiednio z HOPX i STUB1. HSP70 zawiera cztery regiony wiążące ATP, a jego N-końcowa domena wiążąca nukleotydy (NBD; domena ATPazy) jest odpowiedzialna za wiązanie i hydrolizę ATP. Jego domena wiążąca substrat (SBD) jest zlokalizowana w regionie C-końcowym. Gdy ADP jest związany w NBD, zmiana konformacyjna zwiększa powinowactwo SBD do białek klienckich. To rekombinowane przeciwciało monoklonalne 10889, generowane przez naszą zastrzeżoną technologię, oferuje znacznie zwiększoną swoistość, powinowactwo, powtarzalność i stabilność w porównaniu z konwencjonalnymi przeciwciałami monoklonalnymi. (Ref.: Green, JM et al. (1995). Hybridoma 14(4); 347-354; Mayer MP., and Bukau, B. (2005). Cell. Mol. Life Sci. 2005 Mar; 62(6): 670-684).
Postać fizyczna
Oczyszczone rekombinowane mysie przeciwciało monoklonalne IgG, liofilizowane w PBS, 5% trehalozy, o normalnym wyglądzie gruboziarnistej lub półprzezroczystej żywicy. Nie zawiera biocydów ani konserwantów, takich jak azydek, ani żadnych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego. Większe opakowania są dostarczane jako wielokrotności 25 μL.
Przechowywanie i stabilność
Zaleca się przechowywanie liofilizowanego produktu w temperaturze 2-8°C. Przed rekonstytucją fiolki należy krótko mikrowirować, aby odwirować materiał na dno fiolki. Każdą fiolkę należy odtworzyć, dodając 25 μl przefiltrowanej wody laboratoryjnej lub PBS. Odtworzone przeciwciała można przechowywać w temperaturze 2-8°C lub -20°C w celu długotrwałego przechowywania. Unikać wielokrotnego zamrażania.
Informacje prawne
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)