Przejdź do
Z744240
Wilmad® Zestaw wirnika 3,2 mm Bruker® MAS
includes 2 Vespel caps and bottom plugs
Synonim(y):
NMR w ciele stałym, MAS NMR,
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
23152100
Manufacturer/tradename:
Wilmad WP-501-3180-SET1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pack of 1 ea (2 caps and plugs)
manufacturer/tradename
Wilmad WP-501-3180-SET1
General description
Wyprodukowane z najwyższej czystości tlenku cyrkonu, rotory MAS zapewniają spektroskopistom NMR najlepszą alternatywę do analizy próbek stałych; potrzeba rozpuszczania jest wyeliminowana. Są one dostępne dla większości obecnych spektrometrów NMR. Rotory MAS są dokładnie sprawdzane pod kątem nieregularności materiału metodami optycznymi przed i po precyzyjnym procesie obróbki. Bez nadmiernego wirowania, każdy rotor jest testowany tylko do najwyższej określonej prędkości wirowania. Testowanie z nadmierną prędkością obrotową, powszechna praktyka stosowana przez niektóre marki rotorów, może w rzeczywistości uszkodzić rotor przed użyciem. Wysoka precyzja (która staje się niezbędna do prawidłowego wirowania) jest zachowana podczas produkcji zaślepek. Większość nasadek jest wyposażona w o-ringi dla lepszego uszczelnienia; niektóre mają osiowe otwory wentylacyjne. Zalety rotorów cyrkonowych Najbardziej jednorodna struktura materiału ceramicznego. Korpus wirnika z tlenku cyrkonu ma wyższą wytrzymałość (1000 MPa, większą niż Si3N4). Najwyższa prędkość wirowania, wysoka precyzja i doskonałe wykończenie (lustrzany połysk 0,05 µ). Niektóre nasadki mają unikalnie zaprojektowany, odłączany pierścień uszczelniający typu O-ring do stosowania, gdy wymagane jest gazoszczelne środowisko dla próbki.
Application
NMR, MAS NMR
Features and Benefits
  • Jednorodna struktura materiału ceramicznego.
  • Wytrzymałość korpusu wirnika z tlenku cyrkonu 1,000 MPa
  • Wykończenie 0,05 µ lustrzany połysk
Legal Information
Bruker is a registered trademark of Bruker-Physik AG
Vespel is a trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
Z744240-1EA04065271132344