Przejdź do
Z374792
Stovall hybridization bottle
size 35 mm × 150 mm , with cap
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
651,00 zł
618,45 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
borosilicate glass
Sterility:
non-sterile
618,45 zł
Cena katalogowa651,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
borosilicate glass
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0016
size
35 mm × 150 mm , with cap
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z374806Z374784Z113964
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
-
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass
material
borosilicate glass bottle
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0016
manufacturer/tradename
IBI ACCHOB100
manufacturer/tradename
IBI OVNVS0015
manufacturer/tradename
-
size
35 mm × 150 mm , with cap
size
35 mm × 100 mm , with cap
size
35 mm × 300 mm , with cap
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Stovall hybridization bottle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hybridization analysis of D4Z4 repeat arrays linked to FSHD.
Ehrlich M
Chromosoma, 116, 107-107 (2007)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
Z374792-1EA04061833017203