Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 433,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.72
UNSPSC Code:
41103806
Material:
triangular PTFE-coated
Manufacturer/tradename:
BRAND 137812
Packaging:
pack of 10
433,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
triangular PTFE-coated
packaging
pack of 10
manufacturer/tradename
BRAND 137812
L
25 mm
bar diam.
14 mm
General description
Wedge shaped. Ideal for dissolving solids and mixing of sediments due to scraping action. Angular surface creates high turbulence even at low speeds.
Other Notes
BR137812 (India)
Legal Information
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename BRAND 137812 | manufacturer/tradename BRAND 137820 | manufacturer/tradename BRAND 137810 | manufacturer/tradename BRAND 137815 |
| material triangular PTFE-coated | material triangular PTFE-coated | material triangular PTFE-coated | material triangular PTFE-coated |
| packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 | packaging pack of 10 |
| L 25 mm | L 50 mm | L 25 mm | L 35 mm |
| bar diam. 14 mm | bar diam. 12 mm | bar diam. 8 mm | bar diam. 10 mm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under BRAND® magnetic stirring bar, PTFE, triangular
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Z329347-10EA | 04061831850949 |