Przejdź do
Z2626
Zaragozic acid A trisodium salt
from microbial, ≥95% (HPLC), lyophilized powder, squalene synthase inhibitor
Synonim(y):
L-694,599, Squalestatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2730,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C35H43O14Na3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
756.68
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
lyophilized powder
Quality level:
2730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Zaragozic acid A trisodium salt, ≥95% (HPLC), microbial
biological source
microbial
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized powder
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Application
Zaragozic acid A trisodium salt has been used as:
  • a component of serum-free medium for human embryonic kidney cells in a wound scratch assay to test its effect on wound healing
  • a farnesyl-diphosphate farnesyltransferase 1 (FDFT1) or squalene synthase inhibitor in stromal cells
  • a cholesterol synthesis inhibitor in T cells
Biochem/physiol Actions
Potent inhibitor, in vivo and in vitro, of mammalian, fungal and Saccharomyces cervisiae squalene synthase. Squalene synthase is the first committed enzyme in sterol synthesis, catalyzing the reductive condensation of farnesyl pyrophosphate to form squalene. As a squalene synthase inhibitor, zaragozic acid produces lower plasma cholesterol levels in primates. Treatment of rats with zaragozic acid A caused an increase in hepatic low density lipoprotein (LDL) receptor mRNA levels.
Legal Information
Manufactured and sold under a restricted license from Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0354SML0241SML1472
form
lyophilized powder
form
lyophilized solid
form
lyophilized powder
form
film
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 9.80-10.20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Discover Bioactive Small Molecules for Lipid Signaling Research
Powiązane treści
Instructions
Isoprenoids increase bovine endometrial stromal cell tolerance to the cholesterol-dependent cytolysin from Trueperella pyogenes
Griffin S, et al.
Biology of Reproduction, 99(4), 749-760 (2018)
Topical mevastatin promotes wound healing by inhibiting the transcription factor c-Myc via the glucocorticoid receptor and the long non-coding RNA Gas5
Sawaya AP, et al.
Test, 293(4), 1439-1449 (2018)
Kaitlyn M Dykstra et al.
Oncotarget, 6(39), 41535-41549 (2015-11-26)
Multiple myeloma (MM) is characterized by the production of monoclonal protein (MP). We have shown previously that disruption of the isoprenoid biosynthetic pathway (IBP) causes a block in MP secretion through a disruption of Rab GTPase activity, leading to an
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
Z2626-5MG04061837617867