Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2690,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6940,00 zł |
Informacje o tej pozycji
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
2690,00 zł
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
packaging
poly bottle of 1 kg, poly bottle of 500 g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Basic
solubility
water: soluble 67 mg/mL
application(s)
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
suitability
Candida spp., Pichia spp., Saccharomyces spp., Zygosaccharomyces spp., fungi, molds, yeasts
General description
Application
Preparation Note
- Prepare a 10× stock solution by suspending 1.7 g of yeast nitrogen base without amino acids and ammonium sulfate in 100 ml of cold distilled water. Include desired nitrogen and carbon sources.
- Warm if necessary to solubilize and sterilize by filtration.
- Store 10× stock solution at 2-8°C. To use, dilute 1:10 with sterile distilled water under aspetic conditions.
Biotin, 2 μg/L
Calcium pantothenate, 400 μg/L
Folic acid, 2 μg/L
Niacin, 400 μg/L
p-Aminobenzoic acid, 200 μg/L
Pyridoxine HCl, 400 μg/L
Riboflavin, 200 μg/L
Thiamine HCl, 400 μg/L
Inositol, 2 mg/L
Boric acid, 500 μg/L
Copper sulfate, 40 μg/L
Potassium iodide, 100 μg/L
Ferric chloride, 200 μg/L
Manganese sulfate, 400 μg/L
Sodium molybdate, 200 μg/L
Zinc sulfate, 400 μg/L
Potassium phosphate monobasic, 1 g/L
Magnesium sulfate, 0.5 g/L
Sodium chloride, 0.1 g/L
Calcium chloride, 0.1 g/L
Legal Information
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) clinical testing | application(s) clinical testing | application(s) food and beverages | application(s) agriculture |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| suitability Candida spp., Saccharomyces spp., fungi, yeasts, Pichia spp., molds, Zygosaccharomyces spp. | suitability nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp. | suitability nonselective for Candida spp., nonselective for Pichia spp., nonselective for Saccharomyces spp., nonselective for Zygosaccharomyces spp., yeasts | suitability molds, selective by low pH for Candida spp., selective by low pH for Pichia spp., selective by low pH for Saccharomyces spp., selective by low pH for Zygosaccharomyces spp., yeasts |
| manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename NutriSelect® Basic | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename NutriSelect® Plus |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| solubility water: soluble 67 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility - |
Tylko elementy zestawu
- KH2PO4 1 g/L
- MgSO4 .5 g/L
- NaCl .1 g/L
- CaCl2 .1 g/L
- Inositol 2 mg/L
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Protokoły
Yeast culture techniques: Model systems for eukaryotic studies with liquid media or agar plate growth.
Techniki hodowli drożdży: Systemy modelowe do badań eukariotycznych z płynnymi pożywkami lub wzrostem na płytkach agarowych.
Produkty
Tradycyjne metody opierają się na morfologii, metodach barwienia, reakcjach enzymatycznych (metabolizm) i różnych mediach.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| Y1251-100G | 04061837587849 |
| Y1251-1KG | 04061837587856 |