Przejdź do
W4262
1400W dihydrochloride
>98%, potent and selective iNOS inhibitor , solid
Synonim(y):
N-([3-(Aminomethyl)phenyl]methyl)ethanimidamide dihydrochloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
693,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H15N3 · 2 HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.17
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
>98%
Form:
solid
Storage condition:
desiccated
693,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
1400W dihydrochloride, >98%, solid
Quality Segment
assay
>98%
form
solid
storage condition
desiccated
originator
GlaxoSmithKline
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].Cl[H].CC(=N)NCc1cccc(CN)c1
InChI
1S/C10H15N3.2ClH/c1-8(12)13-7-10-4-2-3-9(5-10)6-11;;/h2-5H,6-7,11H2,1H3,(H2,12,13);2*1H
InChI key
WDJHSQZCZGPGAA-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Application
1400W dihydrochloride has been used:
  • as a strong inhibitor of inducible nitric oxide to analyse its effect on intestinal ischemia/reperfusion (I/R) injury model in rat
  • as inducible nitric oxide synthase (iNOS)-selective inhibitor, to elucidate the mechanism of PM10-induced endothelial dysfunction[1]
  • to study its efficacy on renal ischemia/ reperfusion injury in rats
  • as iNOS inhibitor to investigate its ability to counteract spatial memory deficits after hypobaric hypoxia reoxygenation
Biochem/physiol Actions
1400W dihydrochloride is a potent and selective inhibitor of inducible nitric oxide synthase (iNOS).
Features and Benefits
This compound is featured on the Nitric Oxide Synthases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by GlaxoSmithKline. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1400W dihydrochloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research
Powiązane treści
Product Information Sheet
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W4262-10MG04061837540820