Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 500 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 242,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.71
UNSPSC Code:
41121812
Material:
diamond , polystyrene
Packaging:
case of 500 ea
Manufacturer/tradename:
Heathrow Scientific HS1424B
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
diamond , polystyrene
packaging
case of 500 ea
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS1424B
W × L × D
78 mm × 56 mm × 14 mm
volume
30 mL
color
white
General description
These flexible polystyrene boats feature smooth surfaces to provide accurate pour-outs with minimal sample loss. Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Features a diamond shape that easily flexes for accurate pouring
- Wide, flat bottom to resist tipping
- Antistatic versions available
- 2 color and 4 sizes
- Biologically inert and resistant to dilute and weak acids, aqueous solutions, alcohols, and bases.
- Temperature range -10 to 70°C (14 to 158°F)
- Can be used with microwave moisture analyzers
- All are FDA/food-grade compliant
- Pack of 500
- Disposable
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material diamond , polystyrene | material diamond , polystyrene | material diamond , polystyrene | material polystyrene |
| manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1424B | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1424C | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1424A | manufacturer/tradename Heathrow Scientific HS1427C |
| packaging case of 500 ea | packaging case of 500 ea | packaging case of 500 ea | packaging pk of 500 |
| color white | color white | color white | color black |
| volume 30 mL | volume 100 mL | volume 25 mL | volume 100 mL |
| W × L × D 78 mm × 56 mm × 14 mm | W × L × D 119 mm × 90 mm × 19 mm | W × L × D 71 mm × 46 mm × 14 mm | W × L × D - |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| W4012-500EA | 04061832769387 |