Przejdź do
W105
S(−)-Willardiine
solid
Synonim(y):
S(−)-α-Amino--3,4-dihydro-2,4-dioxo-1(2H)-pyrimidinepropanoic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
solid
color
white
solubility
0.1 M NaOH: 7.2 mg/mL, DMSO: insoluble, H2O: insoluble, ethanol: insoluble
SMILES string
[H]C1=CN(C[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NC1=O
Biochem/physiol Actions
AMPA/kainate glutamate receptor agonist.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ahmed H Ahmed et al.
Biochemistry, 48(18), 3894-3903 (2009-03-17)
Ionotropic glutamate receptors mediate the majority of vertebrate excitatory synaptic transmission. The development of selective antagonists for glutamate receptor subtypes is of interest in the treatment of a variety of neurological disorders. This study presents the crystal structure of the
Jeremy R Greenwood et al.
Neuropharmacology, 51(1), 52-59 (2006-04-25)
Three positional isomers (compounds 1, 2, and 3) of 1-uracilylalanine (willardiine) based on a 3-hydroxypyridazine 1-oxide scaffold with an alanine side-chain at positions 4 (1), 5 (2) or 6 (3) were tested for binding to recombinant homomeric AMPA receptor (AMPA-R)
Michael K Fenwick et al.
Journal of molecular biology, 378(3), 673-685 (2008-04-05)
Glutamate receptors mediate neuronal intercommunication in the central nervous system by coupling extracellular neurotransmitter-receptor interactions to ion channel conductivity. To gain insight into structural and dynamical factors that underlie this coupling, solution NMR experiments were performed on the bilobed ligand-binding